Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10194423 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE flaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10194423 10 L Plastbeholder 10 L
10213810 500 mL HDPE flaske 500ml
10206581 1 L HDPE flaske 1 L
10162090 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
11403893 5 L HDPE flaske 5 L
10318153 25 L Plastbeholder 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10194423 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/4121/24
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demasorb, demsodrox, methylsulfoxid, dimetylexid, dimethylsulfoxid, dimethylsulfoxid, demavet, metan, sulfinylbis, dimethylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader. C, CHEBI:28262, Farveløs, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethan, 18,4 grader. C, 2089 | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
C2H6OS, CAS-nummer-67-68-5, demasorb, demsodrox, methylsulfoxid, dimexid, dimethylsulfoxid, dimethylsulfoxid, demavet, methan, sulfinylbis, dimethylsulfoxid, dmso, 2,5L, 189 grader.C, 262g, 262g, 262g, 3,26g IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethan, 18,4 grader C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Mængde 10 L
Emballage Plastbeholder
Fysisk form Væske
Damptryk 0,55 mbar ved 20 °C
Viskositet 1,98 mPaS ved 25 °C
Kogepunkt 189 °C
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78,13 g/mol