Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, bioreagens
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
DMSO er et polært aprotisk opløsningsmiddel, der anvendes i kemiske reaktioner, i polymerasekædereaktioner og som et kryobeskyttende forglasningsmiddel til bevarelse af celler, væv og organer. DMSO bruges i cellefrysemedier til at beskytte celler mod iskrystal-induceret mekanisk skade. Det bruges til frossen opbevaring af primære, sub-dyrkede og rekombinante heteroploide og hybridomcellelinjer, embryonale stamceller og hæmatopoietiske stamceller. DMSO anvendes ofte i kombinationer med BSA eller føtalt bovint serum.
Opløselighed Opløseligt i vand
, methanol, acetone, ether, benzen, chloroform.
Bemærkninger
Submikron filtreret. Opbevares ved stuetemperatur (15-30 C), °tør. Hygroskopisk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Navn note | Bioreagens |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.101 g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | 87 °C (189 °F) |
| Lugt | Mild |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Vis mere |