Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, bioreagens
Artikelnummer. 15488089
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488089 50 mL 50ml
15498089 100 mL 100ml
15408099 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488089 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66650.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.56 DKK
    421.65 DKK / 50ml
    Spare 67.91 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
DMSO er et polært aprotisk opløsningsmiddel, der anvendes i kemiske reaktioner, i polymerasekædereaktioner og som et kryobeskyttende forglasningsmiddel til bevarelse af celler, væv og organer. DMSO bruges i cellefrysemedier til at beskytte celler mod iskrystal-induceret mekanisk skade. Det bruges til frossen opbevaring af primære, sub-dyrkede og rekombinante heteroploide og hybridomcellelinjer, embryonale stamceller og hæmatopoietiske stamceller. DMSO anvendes ofte i kombinationer med BSA eller føtalt bovint serum.
Opløselighed Opløseligt i vand
, methanol, acetone, ether, benzen, chloroform.
Bemærkninger
Submikron filtreret. Opbevares ved stuetemperatur (15-30 C), °tør. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note Bioreagens
Farve Farveløs
Tæthed 1.101 g/mL
Mængde 50 mL
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, acetone, ether, benzen, kloroform.
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13