Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578544 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Smal mund af ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15578544 500 mL Smal mund af ravfarvet glasflaske Hver
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15578544 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 922401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfoxide
Mængde 500 mL
Flammepunkt 89.00°C
Emballage Smal mund af ravfarvet glasflaske
Renhedsgrad noter Meets ACS reagent chemical requirements
Specifik vægtfylde 1L = 1.10kg
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78.13
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens