Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, vandfri, 99,8+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
Dimethylsulfoxid bruges som opløsningsmiddel til kemiske reaktioner, der involverer salte, især i Finkelstein-reaktioner og i andre nukleofile substitutioner. DMSO er et effektivt smertestillende middel. Anvendes i frostvæske eller hydrauliske væsker. Anvendes til oxidation af thioler og disulfider til sulfonsyrer. Bruges til at forbedre dermal absorption af mange kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.4 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.101 |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 87 °C (189 °F) |
| Tændingspunkt | 270 °C (518 °F) |
| Lugt | Mild |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Vis mere |