Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, vandfri, 99,8+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11375058
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
4 x 100 mL
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
4 L
400ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375058 4 x 1 L 4 L
11365058 100 mL 100ml
11355058 4 x 100 mL 400ml
11385058 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11375058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043998.M1
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid bruges som opløsningsmiddel til kemiske reaktioner, der involverer salte, især i Finkelstein-reaktioner og i andre nukleofile substitutioner. DMSO er et effektivt smertestillende middel. Anvendes i frostvæske eller hydrauliske væsker. Anvendes til oxidation af thioler og disulfider til sulfonsyrer. Bruges til at forbedre dermal absorption af mange kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.101
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Tændingspunkt 270 °C (518 °F)
Lugt Mild
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde >99.8%
Damptryk 2 mm Hg ved 20 °C
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, diethylether, ethanol, acetone, ether, carbontetrachlorid og ethylacetat.
IUPAC navn methansulfinylmethan
Formel vægt 78.13