Tekniske data
| Smeltepunkt | 18.4°C |
| CAS | 67-68-5 |
| Farve | Colorless |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | C2H6OS |
| Damptryk | 0.55mbar at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00002089 |
| Viskositet | 1.98 mPaS at 25°C |
| Vis mere |