Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, ACS, 99,9% min
Artikelnummer. 11387938
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
16 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387938 4 x 1 L 4 L
11495170 500 mL 500ml
11397938 1 L 1 L
11367938 4 L 4 L
11377938 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11387938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036480.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2716.46 DKK
    2443.65 DKK / 4 L
    Spare 272.81 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Det bruges som opløsningsmiddel til kemiske reaktioner, der involverer salte, især i Finkelstein-reaktioner og i andre nukleofile substitutioner. Anvendes i frostvæske eller hydrauliske væsker. Anvendes til oxidation af thioler og disulfider til sulfonsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Farveløs
Tæthed 1.101 g/mL
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 87 °C (189 °F)
Fysisk form Klar, farveløs væske
Brydningsindeks 1.479
Analyseprocentområde 99.9%
Beilstein 506008
Kogepunkt 189 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, diethylether, ethanol, acetone, ether, carbontetrachlorid og ethylacetat.
Formel vægt 78.13
Grad ACS