Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, 99+%
Artikelnummer. 11400843
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
10 kg
Pakningsstørrelse:
10000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400843 500 g 500g
11410843 2500 g -
11420843 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13280.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78,13 g/mol
Dimethylsulfoxid (DMSO) bruges som opløsningsmiddel til kemiske reaktioner, der involverer salte, især i Finkelstein-reaktioner og i andre nukleofile substitutioner. Det bruges også i frostvæsker eller hydrauliske væsker og bruges til oxidation af thioler og disulfider til sulfonsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylsulfoxid (DMSO) bruges som opløsningsmiddel til kemiske reaktioner, der involverer salte, især i Finkelstein-reaktioner og i andre nukleofile substitutioner. Det bruges også i frostvæsker eller hydrauliske væsker og bruges til oxidation af thioler og disulfider til sulfonsyrer. Det bruges også som et kryobeskyttelsesmiddel og tilsættes til cellemedier for at reducere isdannelse og derved forhindre celledød under nedfrysningsprocessen.
Opløselighed Blandbar
med vand, ethanol, ether, benzen, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med syrechlorider, fosforhalogenider, stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methylsulfinylmethan
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.4°C
Tæthed 1.101
Mængde 500 g
Flammepunkt 87°C (189°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.479
Lineær formel (CH3)2SO
Merck Index 143259
Kogepunkt 189°C
Opløselighedsinformation Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
Formel vægt 78.13
Procent renhed ≥99%