Få mere at vide
Dimethylsulfoxid,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432691 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
500ml
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 11432691
Brand: MP Biomedicals 0219605591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde ≥99%
IUPAC navn methansulfinylmethan
Formel vægt 78.1
Procent renhed ≥99%