Få mere at vide
Dimethylsulfoxid,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
0.5 L
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | ≥99% |
| IUPAC navn | methylsulfinylmethan |
| Formel vægt | 78.1 |
| Procent renhed | ≥99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethyl Sulfoxide, cell culture reagent
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.