Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 250 mL |
| Fysisk form | Væske til fast |
| Analyseprocentområde | 0.9997 |
| IUPAC navn | methansulfinylmethan |
| Formel vægt | 78.13 |