Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, ≥99,9%, Solstice
Artikelnummer. 15695630
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
4 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15695630 6 x 1 L Pakke med 6
15645630 100 mL 100ml
15685630 500 mL 500ml
15655630 1 L 1 L
15665630 2.5 L 2.5 L
15605640 6 x 500 mL Pakke med 6
15658410 4 L 4 L
15675630 4 x 4 L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15695630 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 4723016X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4600.00 DKK
    3335.77 DKK / Pakke med 6
    Spare 1264.23 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
ACS reagens,≥ 99,9 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Farve Farveløs
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 42%, 63 °F
Flammepunkt 87 °C (188,6 °F)
Tændingspunkt 573 °F
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0,42 mmHg (20 °C)
Beilstein 506008
IUPAC navn methylsulfinylmethan
Formel vægt 78,13 g/mol
Procent renhed ≥99.9%