Få mere at vide
Dimethylsulfoxid, til UV-spektroskopi,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.5°c |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 42% (63°F) |
| Flammepunkt | 87°C (188.6°F) |
| Tændingspunkt | 573°F |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.479 |
| Lineær formel | (CH3)2SO |
| Vis mere |