Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Artikelnummer. 15677820 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly Pail
Pakningsstørrelse:
10 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15677820 10 L Poly Pail 10 L
15657830 6 x 1 L Poly Bottle Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15677820 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. D587910L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-68-5
Molekylær formel C2H6OS
Molekylvægt (g/mol) 78.13
MDL nummer MFCD00002089
InChI nøgle IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC navn methanesulfinylmethane
SMIL CS(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfoxide
Smeltepunkt 18.5°C
Farve Colorless
Tæthed 1.10g/mL
Mængde 10 L
Eksplosionsgrænse 42% (63°F)
Flammepunkt 87°C (188.6°F)
Tændingspunkt 573°F
Lugt Characteristic
Emballage Poly Pail
Fysisk form Liquid
Lineær formel (CH3)2SO
Damptryk 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Kogepunkt 189°C
Formel vægt 78.13g/mol
Procent renhed ≥99.5%