Få mere at vide
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfoxide |
| Smeltepunkt | 18.5°C |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 1.10g/mL |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 42% (63°F) |
| Flammepunkt | 87°C (188.6°F) |
| Tændingspunkt | 573°F |
| Lugt | Characteristic |
| Emballage | Poly Bottle |
| Vis mere |