Få mere at vide
Dimethyl Sulfoxide (13C2, 99%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Sulfoxide-13C2 |
| CAS | 136321-15-8 |
| Molekylær formel | 13C2H6OS |
| Mængde | 20 mg |
| Synonym | DMSO-13C2, Dimethyl Sulfoxide (13C2), 13C Labeled dimethyl sulfoxide, Methyl sulfoxide-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1 |
| SMIL | [13CH3]S(=O)[13CH3] |
| IUPAC navn | ((methyl-13C)sulfinyl)methane-13C; Methane-13C, sulfinylbis- (9CI) |
| Molekylvægt (g/mol) | 80.11 |
| Formel vægt | 80.02 |