Få mere at vide
Dimethylsulfon, TRC
Artikelnummer. 30372372
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30372372 10 g
1 options
Artikelnummer. 30372372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47935010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Sulfone (MSM)
CAS 67-71-0
Molekylær formel C2 H6 O2 S
Mængde 10 g
Synonym Dimethyl Sulfone, Methane, 1,1'-sulfonylbis-, Methane, sulfonylbis- (9CI), Methyl sulfone (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[methane], Dimethyl sulfone, Dimethyl sulphone, Lignisul MSM, MSM, Methylsulfonylmethane, NSC 63345, Opti MSM, Opti-dimethyl sulfone
InChI formel InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
SMIL CS(=O)(=O)C
IUPAC navn Methylsulfonylmethan
Molekylvægt (g/mol) 94.13
Formel vægt 94.0089