Få mere at vide
Dimethylsulfon, 98%
Artikelnummer. 11420367
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420367 250 g 250g
11410367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21747.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.87 DKK
    384.65 DKK / 250g
    Spare 42.22 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94,13 g/mol
Dimethylsulfon anvendes som højtemperaturopløsningsmiddel for både uorganiske og organiske stoffer. Det fungerer som et mellemliggende såvel som medium i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle som kulstofkilde af den luftbårne bakterie Afipia. Det bruges også som et ekstraktionsopløsningsmiddel til adskillelse af aromatiske forbindelser som benzen, toluen og xylener fra alifatiske carbonhydrider. Yderligere bruges det i polymerisationsprocessen. Det finder anvendelse i lægemidler, landbrugskemikalier, maling og coatingmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylsulfon anvendes som højtemperaturopløsningsmiddel til både uorganiske og organiske stoffer. Det fungerer som et mellemliggende såvel som medium i organisk syntese. Det spiller en vigtig rolle som kulstofkilde af den luftbårne bakterie Afipia. Det bruges også som et ekstraktionsopløsningsmiddel til adskillelse af aromatiske forbindelser som benzen, toluen og xylener fra alifatiske carbonhydrider. Yderligere bruges det i polymerisationsprocessen. Det finder anvendelse i lægemidler, landbrugskemikalier, maling og coatingmaterialer.
Opløselighed Opløseligt i
vand, methanol, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-71-0
Molekylær formel C2H6O2S
Molekylvægt (g/mol) 94.13
MDL nummer MFCD00007566
InChI nøgle HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC navn methylsulfonylmethan
SMIL CS(C)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfone
Smeltepunkt 108 °C til 111 °C
Tæthed 1.45
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 1737717
Merck Index 14,3258
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, ethanol og acetone.
Formel vægt 94.13
Procent renhed 99%