Få mere at vide
Dimethyl sulfonazo lll (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfonazo lll (Technical Grade) |
| CAS | 14979-11-4 |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydroxy-3,6-bis[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 3,6-Bis(o-sulfo-p-methylphenylazo)chromotropic Acid, 4,5-Dihydroxy-3,6-bis[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 4,5-Dihydroxy-3,6-bis[2-(4-methyl-2-sulfophenyl)diazenyl]-2,7-naphthalenedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O/c10-5-1-4-2-8-9-6(4)7-3-5/h1-3,10H,(H,7,8,9) |
| SMIL | Oc1cnc2[nH]ncc2c1 |
| IUPAC navn | 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.123 |
| Formel vægt | 135.043 |