Få mere at vide
Dimethylsulfit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10675002 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 10675002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148751000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-42-2 | C2H6O3S | 110.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfite
Navn note 99%
CAS 616-42-2
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2900g/mL
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H6O3S
Lineær formel (CH3O)2SO
Brydningsindeks 1.4085 to 1.4105
MDL nummer MFCD00008415
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 282
Fieser 01,296
Specifik vægtfylde 1.29
Synonym methyl sulfite, sulfurous acid, dimethyl ester, dimethyl sulphite, dimethoxy sulfoxide, dimethylsulfit, unii-9jfa40s66p, ch3o 2so, sulphurous acid dimethyl ester, dimethyl ester of sulfurous acid, dimethylsulfite
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmf,slightly soluble in nonpolar solvents
InChI nøgle BDUPRNVPXOHWIL-UHFFFAOYSA-N
SMIL COS(=O)OC
IUPAC navn dimethylsulfit
Molekylvægt (g/mol) 110.13
PubChem CID 69223
ChEBI CHEBI:48858
Formel vægt 110.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.