Få mere at vide
Dimethylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30449411
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30449411 10 g
1 options
Artikelnummer. 30449411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT34800010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfide
CAS 75-18-3
Molekylær formel C2 H6 S
Mængde 10 g
Synonym Methane','thiobis- (9CI), Methyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[methane], (Methylsulfanyl)methane, 2-Thiapropane, DMS, Dimethyl monosulfide, Dimethyl sulfide, Dimethyl sulphide, Dimethyl thioether, Dimethylsulfane, Methyl monosulfide, Methylthiomethane, Thiobis(methane), 1,1'-Thiobismethane
InChI formel InChI=1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
SMIL CSC
IUPAC navn Methylsulfanylmethan
Molekylvægt (g/mol) 62.13
Formel vægt 62.019