Få mere at vide
Dimethylsulfid, 99+%
Beskrivelse
Dimethylsulfid bruges som en fortrængelig ligand i chlor(dimethylsulfid)guld(I) og andre koordinationsforbindelser, som et reduktionsmiddel i ozonolysereaktioner såvel som en fødevaresmagskomponent. Yderligere anvendes det til fremstilling af dimethylsulfoxid, som er et almindeligt og vigtigt industrielt opløsningsmiddel. Det finder anvendelse i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfide |
| Smeltepunkt | -83 °C |
| Tæthed | 0.845 g/mL |
| Kogepunkt | 38 °C |
| Flammepunkt | -48 °C (-54 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.4351 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN1164 |
| Merck Index | 14,6123 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethyl sulfide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfide