Få mere at vide
Dimethylsulfid, 99+%
Artikelnummer. 11308227
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308227 1 L 1 L
11398217 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022949.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-18-3 | C2H6S | 62,13 g/mol
Dimethylsulfid bruges som en fortrængelig ligand i chlor(dimethylsulfid)guld(I) og andre koordinationsforbindelser, som et reduktionsmiddel i ozonolysereaktioner såvel som en fødevaresmagskomponent. Yderligere anvendes det til fremstilling af dimethylsulfoxid, som er et almindeligt og vigtigt industrielt opløsningsmiddel. Det finder anvendelse i olieindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-18-3
Molekylær formel C2H6S
Molekylvægt (g/mol) 62.13
MDL nummer MFCD00008562
InChI nøgle QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
SMIL CSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfide
Smeltepunkt -83 °C
Tæthed 0.845 g/mL
Kogepunkt 38 °C
Flammepunkt -48 °C (-54 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.4351
Mængde 1 L
FN nummer UN1164
Merck Index 14,6123
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, ætere, estere, ketoner, alifatiske og aromatiske kulbrinter. Let blandet med
IUPAC navn methylsulfanylmethan
Formel vægt 62.14
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfide