Få mere at vide
Dimethylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30004650
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30004650 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47930510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl Sulfate
CAS 77-78-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2H6O4S
Mængde 10 g
Synonym Sulfuric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Sulphate, Methyl Sulfate, NSC 56194, DMS
InChI formel InChI=1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
SMIL COS(=O)(=O)OC
Molekylvægt (g/mol) 126.13
Formel vægt 125.9987
Procent renhed >95%