Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl sulfate |
| Smeltepunkt | -32,0 °C |
| Tæthed | 1.3300g/mL |
| Kogepunkt | 188,0 °C |
| Flammepunkt | 83 °C |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2SO4 |
| Brydningsindeks | 1,3860 til 1,3880 |
| Mængde | 1 L |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethyl sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.