Få mere at vide
Dimethylsulfat, 99+%, AcroSeal™
Artikelnummer. 10512318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
10512318 100 mL AcroSeal™ Glasflaske
10729098 1 L AcroSeal™ Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10512318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430831000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.23 DKK
    229.65 DKK / 100ml
    Spare 25.58 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-78-1 | C2H6O4S | 126,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-78-1
Molekylær formel C2H6O4S
Molekylvægt (g/mol) 126.13
MDL nummer MFCD00008416
InChI nøgle VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulphate, sulfuric acid, dimethyl ester, dimethyl monosulfate, dimethylsulfate, dimethylsulfat, sulfate dimethylique, sulfuric acid dimethyl ester, dimethylsulfaat, dimetilsolfato, dms methyl sulfate
PubChem CID 6497
ChEBI CHEBI:59050
IUPAC navn dimethylsulfat
SMIL COS(=O)(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sulfate
Smeltepunkt -32,0 °C
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 188,0 °C
Flammepunkt 83 °C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel (CH3)2SO4
Brydningsindeks 1,3860 til 1,3880
Mængde 100 mL
Merck Index 15,328
Specifik vægtfylde 1.33
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,8g/100 ml (18 °C). Andre opløseligheder: hydrolyse hurtigt ved 18 °C eller derover i vand, opløseligt i hter, dioxan, acetone og aromater, kulbrinter, sparsomt opløseligt i kulstofdisulfid og alifatiske kulbrinter
Viskositet 1,81 mPa (20 °C)
Formel vægt 126.13
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.