Få mere at vide
Dimethylsuccinat, TRC
Artikelnummer. 30370932
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30370932 100 g
1 options
Artikelnummer. 30370932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472815100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Succinic acid dimethyl ester
CAS 106-65-0
Molekylær formel C6 H10 O4
Mængde 100 g
Synonym Butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester (ACI), Butanedioic acid, dimethyl ester (9CI), Succinic acid, dimethyl ester (6CI, 8CI), DBE 4, Dimethyl 1,4-butanedioate, Dimethyl butanedioate, Dimethyl succinate, Methyl succinate, NSC 52209, Provichem 2511, Proviron 2511ECO, Rhodiasolv RDEP, Succinic acid-dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
SMIL COC(=O)CCC(=O)OC
IUPAC navn Dimethylbutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.0579