Få mere at vide
Dimethyl Succinate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15810781
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15810781 1 L
15800781 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15810781 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8201501000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-65-0
Tekniske data
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 196°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008466
Mængde 1 L
Synonym Dimethyl succinate, Succinic acid dimethyl ester, Dimethyl succinate
Molekylvægt (g/mol) 146.14