Få mere at vide
Dimethyl succinate, 99%
Artikelnummer. p-120650 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10736551
Brand: Thermo Scientific Acros 150731000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-65-0
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00008466
InChI nøgle MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC navn dimethylbutandioat
SMIL COC(=O)CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl succinate
Navn note 99%
Surhed 0.2mg KOH/g max.
Smeltepunkt 18.0°C to 19.0°C
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 200.0°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4185 to 1.4205
Mængde 100 g
Beilstein 02, 609
Merck Index 15, 8999
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Solubility in water: 75g/L (20°C)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske