Få mere at vide
Dimethylsuccinat, 99%
Artikelnummer. 10736551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736551 100 g Glasflaske 100g
10193530 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150731000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-65-0
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00008466
InChI nøgle MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC navn dimethylbutandioat
SMIL COC(=O)CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl succinate
Navn note 99%
Surhed 0,2 mg KOH/g maksimalt.
Smeltepunkt 18,0 °C til 19,0 °C
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 200,0 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3O2CCH2CH2CO2CH3
Brydningsindeks 1,4185 til 1,4205
Mængde 100 g
Beilstein 02, 609
Merck Index 15, 8999
Specifik vægtfylde 1.11
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 75 g/L (20 °C)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske