Få mere at vide
Dimethylsuccinat, 98%
Beskrivelse
Dimethylsuccinat bruges som smagsstof. Det har en bred vifte af industrielle applikationer såsom funktionelle væsker (åbne systemer), mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, pigmentopløsningsmidler, viskositetsjusteringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylsuccinat anvendes som smagsstof. Det har en bred vifte af industrielle applikationer såsom funktionelle væsker (åbne systemer), mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, pigmentopløsningsmidler, viskositetsjusteringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (122,9 g/L ved °20 C). opløselig i acetone, ethanol, meget opløselig i ethylether.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl succinate |
| Smeltepunkt | 18 °C til 19 °C |
| Tæthed | 1.119 |
| Kogepunkt | 196 °C |
| Flammepunkt | 85 °C (185 °F) |
| Brydningsindeks | 1.419 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 956776 |
| Merck Index | 14,8869 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. (122,9 g/L ved 20° årC). Opløselig i acetone, ethanol, meget opløselig i ethylether. |
| Vis mere |