Få mere at vide
Dimethylsuccinat, 98%
Artikelnummer. 11364479
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364479 100 g 100g
11454264 250 g 250g
11444264 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12565.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-65-0 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Dimethylsuccinat bruges som smagsstof. Det har en bred vifte af industrielle applikationer såsom funktionelle væsker (åbne systemer), mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, pigmentopløsningsmidler, viskositetsjusteringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylsuccinat anvendes som smagsstof. Det har en bred vifte af industrielle applikationer såsom funktionelle væsker (åbne systemer), mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, pigmentopløsningsmidler, viskositetsjusteringer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (122,9 g/L ved °20 C). opløselig i acetone, ethanol, meget opløselig i ethylether.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-65-0
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00008466
InChI nøgle MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl succinate, methyl succinate, dimethylsuccinate, butanedioic acid, dimethyl ester, succinic acid, dimethyl ester, dbe-4 dibasic ester, methyl butanedioate, succinic acid dimethyl ester, butanedioic acid, 1,4-dimethyl ester, fema no. 2396
PubChem CID 7820
IUPAC navn dimethylbutandioat
SMIL COC(=O)CCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl succinate
Smeltepunkt 18°C to 19°C
Tæthed 1.119
Kogepunkt 196°C
Flammepunkt 85°C (185°F)
Brydningsindeks 1.419
Mængde 100 g
Beilstein 956776
Merck Index 14,8869
Opløselighedsinformation Soluble in water. (122,9g/L at 20°C). soluble in acetone,ethanol,very soluble in ethyl ether.
Formel vægt 146.14
Procent renhed ≥98%