Få mere at vide
Dimethyl suberate, 99%
Beskrivelse
Dimethylsuberat blev anvendt til fremstilling af [8-2H2] og [7-2H2]oleater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af [8-2H2] og [7-2H2]oleater.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl suberate |
| Tæthed | 1.016 |
| Kogepunkt | 266°C to 268°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.432 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1780054 |
| Formel vægt | 202.25 |
| Procent renhed | 99% |