Få mere at vide
Dimethyl suberate, 99%
Artikelnummer. 11485317
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11485317 25 g 25g
11495317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11485317 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22681.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1732-09-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Dimethylsuberat blev anvendt til fremstilling af [8-2H2] og [7-2H2]oleater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylsuberat blev anvendt til fremstilling
af [8-2H2] og [7-2H2]oleater.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1732-09-8
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00008471
InChI nøgle LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl suberate, octanedioic acid, dimethyl ester, suberic acid, dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl ester, suberic acid dimethyl ester, octanedioic acid dimethyl, 1,8-dimethyl octanedioate, octanedioic acid, 1,8-dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dioate
PubChem CID 15611
ChEBI CHEBI:81345
IUPAC navn dimethyloctandioat
SMIL COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Dimethyl suberate
Tæthed 1.016
Kogepunkt 266°C to 268°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 25 g
Beilstein 1780054
Formel vægt 202.25
Procent renhed 99%