Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl suberate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.0100g/mL |
| Kogepunkt | 268.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3O2C(CH2)6CO2CH3 |
| Vis mere |