Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl suberate |
| Navn note | 99% |
| Farve | Colorless to Yellow |
| Tæthed | 1.01g/mL |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3O2C(CH2)6CO2CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4325 to 1.4345 (20°C, 589nm) |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |