Få mere at vide
Dimethyl selenide
Artikelnummer. 11374789
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374789 25 g 25g
11356319 1 g 1g
11364789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11374789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 068116.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 593-79-3 | C2H6Se | 109.041 g/mol
Anvendes som primært og sekundært mellemprodukt og bruges også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-79-3
Molekylær formel C2H6Se
Molekylvægt (g/mol) 109.041
MDL nummer MFCD00014848
InChI nøgle RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylselenide, dimethylselenium, dimethyl selenide, methyl selenide, methyl selenium, methane, selenobis, selenium dimethyl, selenide, dimethyl, ch3 2se, unii-yk0r6jkt6h
PubChem CID 11648
ChEBI CHEBI:4610
IUPAC navn methylselanylmethan
SMIL C[Se]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl selenide
Farve Farveløs
Tæthed 1.41 g/mL
Kogepunkt 56°C to 58°C
Lugt Unpleasant
Lineær formel (CH3)2Se
Mængde 25 g
FN nummer UN3282
Beilstein 1696848
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Very soluble in ethyl ether and ethyl alcohol.
Formel vægt 109.03
Fysisk form Væske