Få mere at vide
Dimethyl sebacate, 97%
Artikelnummer. p-7046693
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11312787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15805.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Polytetramethylensebacat blev fremstillet ud fra dimethylsebacat. Dimethylsebacat blev brugt i biosyntesen af oligomere sebacater som smøreolier. Dimethylsebacat var et bekvemt udgangsmateriale til ringslutning af N-succinylglycindimethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polytetramethylensebacat blev fremstillet ud fra dimethylsebacat. Dimethylsebacat blev brugt i biosyntesen af oligomere sebacater som smøreolier. Dimethylsebacat var et bekvemt udgangsmateriale til ringslutning af N-succinylglycindimethylester.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-79-6
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.304
MDL nummer MFCD00008472
InChI nøgle ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
PubChem CID 7829
IUPAC navn dimethyldecandioat
SMIL COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sebacate
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Tæthed 0.988
Kogepunkt 287°C to 289°C
Flammepunkt 145°C (293°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1785523
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 230.31
Procent renhed 97%