Få mere at vide
Dimethyl sebacate, 97%
Artikelnummer. 11322787
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322787 500 g 500g
11312787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15805.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-79-6 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Polytetramethylensebacat blev fremstillet ud fra dimethylsebacat. Dimethylsebacat blev brugt i biosyntesen af oligomere sebacater som smøreolier. Dimethylsebacat var et bekvemt udgangsmateriale til ringslutning af N-succinylglycindimethylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polytetramethylensebacat blev fremstillet ud fra dimethylsebacat. Dimethylsebacat blev brugt i biosyntesen af oligomere sebacater som smøreolier. Dimethylsebacat var et bekvemt udgangsmateriale til ringslutning af N-succinylglycindimethylester.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-79-6
Molekylær formel C12H22O4
Molekylvægt (g/mol) 230.304
MDL nummer MFCD00008472
InChI nøgle ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sebacate, methyl sebacate, decanedioic acid, dimethyl ester, sebacic acid dimethyl ester, sebacic acid, dimethyl ester, dimethyl octane-1,8-dicarboxylate, 1,10-dimethyl decanedioate, decanedioic acid dimethyl ester, decanedioic acid, 1,10-dimethyl ester, dimethyl decane-1,10-dioate
PubChem CID 7829
IUPAC navn dimethyldecandioat
SMIL COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl sebacate
Smeltepunkt 25°C to 28°C
Tæthed 0.988
Kogepunkt 287°C to 289°C
Flammepunkt 145°C (293°F)
Mængde 500 g
Beilstein 1785523
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 230.31
Procent renhed 97%