Få mere at vide
Dimethyl(S)-(-)-Malat, TRC
Artikelnummer. 30370789
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30370789 5 g
1 options
Artikelnummer. 30370789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4745755G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl (S)-(-)-Malate
CAS 617-55-0
Molekylær formel C6 H10 O5
Mængde 5 g
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, 1,4-dimethyl ester, (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, dimethyl ester, (S)-, Malic acid, dimethyl ester, L- (8CI), (-)-Dimethyl malate, (2S)-Hydroxysuccinic acid dimethyl ester, (S)-(-)-Dimethyl malate, (S)-Dimethyl 2-hydroxysuccinate, (S)-Malic acid dimethyl ester, 1,4-Dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (2S)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-(-)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl (S)-2-hydroxybutanedioate, Dimethyl (S)-malate, Dimethyl L-malate, L-Malic acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMIL COC(=O)C[C@H](O)C(=O)OC
IUPAC navn dimethyl (2S)-2-hydroxybutanedioat
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Formel vægt 162.0528