Få mere at vide
Dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat, 98%
Artikelnummer. 15404957
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404957 10 g 10g
15414957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32251.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 5453-67-8 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Otte makrocykliske bisamider og tetramider er blevet syntetiseret ved omsætning af dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat 1 medα ,ω -diaminoethere i methanol som opløsningsmiddel. Sølv(I)-koordinationspolymer og ni-koordineret cadmium(II)-kompleks med dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat understøttet af faststof- og elektrokemiske undersøgelser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Otte makrocykliske bisamider og tetramider er blevet syntetiseret ved omsætning af dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat 1 medα ,ω-diaminoethere i methanol som opløsningsmiddel. Sølv(I)-koordinationspolymer og ni-koordineret cadmium(II)-kompleks med dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat understøttet af faststof- og elektrokemiske undersøgelser
Opløselighed
Opløseligt i vand (°14 g/L) (25 C). Opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5453-67-8
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00134493
InChI nøgle SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
PubChem CID 79549
IUPAC navn dimethylpyridin-2,6-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
Smeltepunkt 119 °C til 122 °C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (14g/L) (25 °C). Opløselig i kloroform.
Formel vægt 195.17
Procent renhed 98%