Få mere at vide
Dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat, 97%
Artikelnummer. 11483477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483477 100 g 100g
11463477 5 g 5g
11473477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17250.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
CAS: 881-86-7 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Det er mellemproduktet i syntesen af potente antitumormidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er mellemproduktet i syntesen af
potente antitumormidler.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan og ethylacetat. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881-86-7
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00034767
InChI nøgle TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
PubChem CID 234911
IUPAC navn dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate
Smeltepunkt 160 °C til 163 °C
Mængde 100 g
Beilstein 172251
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlorometan og ethylacetat. Uopløselig i vand.
Formel vægt 195.17
Procent renhed ≥98%