Få mere at vide
Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate, 95%
Artikelnummer. 15452369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452369 5 g 5g
15462369 25 g 25g
15472369 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64939.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 605-38-9 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 605-38-9
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.17
MDL nummer MFCD00186549
InChI nøgle YLGIBCYHQZTFQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl quinolinate, dimethyl 2,3-pyridinedicarboxylate, 2,3-bis methoxycarbonyl pyridine, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, methylquinolinic acid, 2,3-dimethyl ester, 2,3-dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate, pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, mqdme, 2,3-dimethyl methylquinolinate
PubChem CID 69058
IUPAC navn dimethylpyridin-2,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CN=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
Smeltepunkt 53°C to 58°C
Mængde 5 g
Beilstein 159846
Formel vægt 195.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof