Få mere at vide
Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2,3-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10074992
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10074992 1 g 1g
10776915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10074992 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00792DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5825-71-8
Molekylær formel C11H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 234.211
MDL nummer MFCD06411548
InChI nøgle NZJIUQJPKXRRHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, dimethylpyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dimethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylic acid, 2,3-dimethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyridine-2,3-dicarboxylicacid, 2,3-dimethyl ester, methyl 3-methoxycarbonyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-2-carboxylate
PubChem CID 2794621
IUPAC navn dimethylpyrazolo[1,5-a]pyridin-2,3-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-2, 3-dicarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 234.21
Procent renhed 97%