Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride |
| CAS | 58537-94-3 |
| Molekylær formel | C9H18N2O2 |
| MDL nummer | MFCD00038942 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | dimethyl pimelimidate dihydrochloride, pimelimidic acid dimethyl ester dihydrochloride, acmc-209tih, dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride, dimethyl pimelinediimidate dihydro-chloride, dimethyl heptanebis imidate dihydrochloride, dimethyl pimelimidate dihydrochloride, powder, dimethyl pimelinediimidate paragraph signthornnieani, dimethyl pimelimidate dihydrochloride at |
| InChI nøgle | LRPQMNYCTSPGCX-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=N)CCCCCC(=N)OC |
| IUPAC navn | 1,7-dimethylheptandiimidat |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.26 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dimethyl Pimelimidate Dihydrochloride
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P232-Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P422-Indholdet skal opbevares under .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride