Få mere at vide
Dimethyl pimelate, 98+%
Artikelnummer. 11449507
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449507 5 g 5g
11459507 25 g 25g
11469507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22026.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1732-08-7 | C9H16O4 | 188.22 g/mol
Dimethylpimelat blev brugt som intern standard i analysen af phthalater, sebacater, epoxideret sojaolie (ESBO) og polyadipater efter transesterificering til ethylesterne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylpimelat blev brugt som intern standard
i analysen af phthalater, sebacater, epoxideret sojaolie (ESBO) og polyadipater efter transesterificering til ethylesterne.
Opløselighed
Opløselig i ethanol, benzen, ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1732-08-7
Molekylær formel C9H16O4
Molekylvægt (g/mol) 188.22
MDL nummer MFCD00008470
InChI nøgle SHWINQXIGSEZAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pimelate, heptanedioic acid, dimethyl ester, pimelic acid dimethyl ester, pimelic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,7-heptanedioate, 1,7-dimethyl heptanedioate, heptanedioic acid, 1,7-dimethyl ester, unii-ge1pf3049f, heptanedioic acid dimethyl ester, 1ov5vo1
PubChem CID 74416
IUPAC navn dimethylheptandioat
SMIL COC(=O)CCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl pimelate
Tæthed 1.041
Kogepunkt 121°C to 122°C (11 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3O2C(CH2)5CO2CH3
Brydningsindeks 1.431
Mængde 5 g
Beilstein 1777309
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,benzene,ether. Slightly soluble in water.
Formel vægt 188.23
Procent renhed 99%