Få mere at vide
Dimethyl Phthalate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888460
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15888460 2.5 L 2.5 L
15868460 100 mL -
15878460 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15888460 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8009182500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-11-3
Tekniske data
Smeltepunkt 6°C
Tæthed 1.19 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 283°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H4-1,2-(COOCH3)2
MDL nummer MFCD00008425
Mængde 2.5 L
Synonym Dimethyl phthalate, Phthalic acid dimethyl ester, Dimethyl phthalate
Molekylvægt (g/mol) 194.18