Tekniske data
| Smeltepunkt | 2°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 282°C |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 500 mL |
| Dampdensitet | 6.69 |
| Formel vægt | 194.19g/mol |
| Fysisk form | Liquid |