Få mere at vide
Dimethyl Phthalate, 99%
Artikelnummer. p-3736336 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10306700 250 mL Glasflaske 250ml
10477680 1 L Glasflaske 1 L
10367673 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10657953 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10306700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116642500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 131-11-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-11-3
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00008425
InChI nøgle NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl phthalate, dimethylphthalate, solvanom, solvarone, avolin, fermine, phthalic acid dimethyl ester, mipax, palatinol m, unimoll dm
PubChem CID 8554
ChEBI CHEBI:4609
IUPAC navn dimethylbenzen-1,2-dicarboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyl phthalate
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 282°C
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5140 to 1.516
Mængde 250 mL
Beilstein 09, 797
Merck Index 15, 3279
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with organic solvents,insoluble in paraffinic hydrocarbons,slightly soluble in mineral oil
Viskositet 17 mPa.s (20°C)
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske